Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2779
86.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12604820
  • 140.00 CHF / 768 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
  • Mit geringer Retention erhältlich
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 l, mit Filter, steril, Gestell
Gefiltert
Naturfarben
3,39 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
1000 μl
Steril
1000 l
8,61 cm
Racks
Blau
SoftFit L
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit Filter in Gestellen mit abnehmbarem Deckel > Volumen: 1000 μl