missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPA2, p Ser4, p Ser8 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Bio-Techne NBP1-23017R

Artikelnummer. 18251791

  • 837.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

RPA2 Polyclonal specifically detects RPA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

RPA2
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated
REPA2, Replication factor A protein 2, replication protein A 32 kDa subunit, Replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, RPA34
Rabbit
0.1 mL
6118
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
DyLight 550
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
RPA2
Immunogen was a dually phosphorylated synthetic peptide, which represented a portion of human replication protein A2, 32 kDa surrounding phosphorylated serines that corresponded to positions 4 and 8 using the numbering given in entry NP_002937.1 (GeneID
Primary
Human, Mouse
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
RPA2, p Ser4, p Ser8 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™ > RPA2 Antibody; DyLight™ 550; 0.1 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt