Learn More
Cowie Technology™ Halter für Rundkolben, PTFE
COWIE TECHNOLOGY™ PTFE-Rundkolben, hat eine glatte innere Oberfläche und ist bei hohen Temperaturen verwendbar.
37.75 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 280 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10744523
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.025.19
25 ml 19/26 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10426982
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.010.19
10 mL 19/26 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10221572
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.025.24
25 ml 24/29 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10487552
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.050.29
50 mL 29/32 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10784903
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.050.24
50 ml 24/29 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10794903
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
040.100.29
100 mL 29/32 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Rundkolben haben eine glatte innere Oberfläche
  • PTFE, das bei der Herstellung von Cowie™ PTFE-Laborprodukten verwendet wird, ist reines, unverarbeitetes Material, das den FDA- und USP-Anforderungen der Klasse VI entspricht.
  • Inert und bis zu 280 °C verwendbar.
  • Die Kegel entsprechen den Standard-Glasschliffen.
  • Ohne Dichtungsringen.
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 280 °C