Learn More
Cowie Technology™ Halter für Rundkolben, PTFE
COWIE TECHNOLOGY™ PTFE-Rundkolben, hat eine glatte innere Oberfläche und ist bei hohen Temperaturen verwendbar.
Marke:  Cowie Technology™ 040.050.24
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10784903
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Rundkolben haben eine glatte innere Oberfläche
  • PTFE, das bei der Herstellung von Cowie™ PTFE-Laborprodukten verwendet wird, ist reines, unverarbeitetes Material, das den FDA- und USP-Anforderungen der Klasse VI entspricht.
  • Inert und bis zu 280 °C verwendbar.
  • Die Kegel entsprechen den Standard-Glasschliffen.
  • Ohne Dichtungsringen.
Spezifikation
Spezifikation
52 mm
PTFE
Bis zu 280 °C
50 ml
24/29