Learn More
Cowie Technology™ Halter für Rundkolben, PTFE
COWIE TECHNOLOGY™ PTFE-Rundkolben, hat eine glatte innere Oberfläche und ist bei hohen Temperaturen verwendbar.
Marke: Cowie Technology™ 040.010.19
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rundkolben haben eine glatte innere Oberfläche
- PTFE, das bei der Herstellung von Cowie™ PTFE-Laborprodukten verwendet wird, ist reines, unverarbeitetes Material, das den FDA- und USP-Anforderungen der Klasse VI entspricht.
- Inert und bis zu 280 °C verwendbar.
- Die Kegel entsprechen den Standard-Glasschliffen.
- Ohne Dichtungsringen.
Spezifikation
32 mm | |
10 mL | |
19/26 | |
Bis zu 280 °C |