Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden
Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der gasförmigen Phase von flüssigem Stickstoff.
Marke: BRAND™ 114845
604.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Erhältlich mit Außen- oder Innengewinde
- Außengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Silikondichtung; Innengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Dichtungskonus
- Hergestellt aus Polypropylen
- Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
- Temperaturstabil bis −196 °C und autoklavierbar bei 121 °C
- Gemäß DIN EN 285, gekennzeichnet mit dem CE-Symbol gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
- Wird in Packungen von 1000 (10 Beutel mit je 100 Stück) geliefert
Specifications
CE, DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
intern | |
Dichtungskegel | |
1000 | |
90 mm |
Röhrchen für Kryolagerung | |
5 mL | |
Polypropylen | |
4,6 mL | |
Mattiertes Beschriftungsfeld | |
10 Beutel mit je 100 | |
Schraubverschluss |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden > Innengewinde; Kapazität von 5 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction