Learn More
Bochem™ Rundes Kochgeschirr aus Aluminium
Hergestellt aus Aluminium
Marke:  Bochem™ 11610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10142171
  • 38.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Einwegartikel
  • Zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Rund
Für die einmalige Verwendung
64 mm
28 mL
Aluminium
Kochgeschirr
13 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Rundes Kochgeschirr aus Aluminium > Kapazität: 28 ml