Learn More
Korff™ Abdampfschalen aus Aluminium mit rundem Boden
Damit sind die Reinigung und Lagerung von Abdampfschalen aus Glas nicht länger erforderlich. Korff™ Abdampfschalen aus Aluminium mit rundem Boden eignen sich optimal zum Wägen, Dispensieren oder für die Feuchtebestimmung.
Marke:  Korff™ 60500
Artikelnummer. 11982563
  • 102.31 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstige leichte Schalen aus Aluminium
  • Mit Bördelrand
  • Zur Verwendung als Abdampfschale oder Staubschutzabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Aluminium
Abdampfschale
13 mm
28 mL
Rund
0.1 mm
64 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Korff™ Abdampfschalen aus Aluminium mit rundem Boden > Kapazität: 28 ml