Learn More
Eppendorf™ Adapter
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipettierhilfen
Marke: Eppendorf™ 4788200000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettierzbehör
- Adapter für Eppendorf Easypet und 4780 Repeater Pipetten
Spezifikation
Eppendorf Plus/8trade; Adapter | |
Adapter | |
4780 Repeater,8-Kanal-Repeater-Pipette | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter > Für 4780 Repeater, 8-Kanal-Repeater-Pipette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur