Learn More
OHAUS™ Ausschwingrotor, 4 x 100 ml, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: OHAUS™ 30314822
649.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 4 x 100 ml
- Max. g-Kraft: 3,350 g
- Max. Drehzal: 4,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Rotor, ausschwenkbar, 4 x 100 ml, ID | |
4 x 100 ml | |
4,500 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
3.350 × g | |
1,620 kg | |
0 bis 90° |