Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Cathode Buffer pH 3-7 (10X)
Optimierte vorgemischte IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und gewährleisten konsistente Ergebnisse
Marke:  Invitrogen™ LC5370
270.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11549076
  • 294.00 CHF / 125 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Novex IEF Kathodenpuffer mit pH 3 bis 7 (10X) ist ein optimierter, vorgemischter IEF-Kathodenpuffer für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen mit pH 3 bis 7. IEF ist eine sensible Technik, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die optimierten vorgemischten IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und ermöglichen konsistente Ergebnisse.
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
10 X
3 bis 7
Novex™ IEF-Gele
125 mL
Anoden- und Kathodenpuffer
IEF
IEF-Kathodenpuffer
Novex™
Nasseis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ IEF Cathode Buffer pH 3-7 (10X) > 125 ml