Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge
Praktische Packungen für die Zellkultur und klinische Anwendungen
3341.63 CHF - 4261.20 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Typ | Ausschwingrotor |
Max. RZB | 3.260 × g |
Max. Geschwindigkeit | 4.500 U/min |
Radius (metrisch) | 5,1 bis 14,4 cm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15104933
|
Thermo Scientific™
75005760 |
4 x 50 ml | TX-150 Rotor (75005701), Satz mit 4 Rundbechern (75005702), Satz mit 4 Adaptern für konische 50 ml-Röhrchen (75005736) |
3341.63 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15115233
|
Thermo Scientific™
75005762 |
24 × 0,7 ml | Rotor TX-150 (75005701), Satz mit 4 runden Bechern (75005702), Satz mit 4 ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln (75005707), Satz mit 4 Adaptern für Blutentnahmeröhrchen: 5/7 ml (75005739) und 10 ml (75005738) |
4261.20 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15194923
|
Thermo Scientific™
75005761 |
8 x 50 ml | TX-150 Rotor (75005701), Satz mit 4 konischen Bechern (75005703), Satz mit 2 Adaptern für konische 15 ml-Röhrchen (75005808) |
4050.15 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Praktische Zellkultur- und klinische Pakete
Rotorinnovationen — von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu zertifizierten Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln — verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
- Bioabdichtende, zertifizierte ClickSeal-Deckel für handschuhfreundlichen, einhändigen Betrieb
- 8 Adapter verfügbar, die Ihren wachsenden klinischen und Forschungsanforderungen gerecht werden
Spezifikation
Aluminium | |
3.260 × g | |
5,1 bis 14,4 cm | |
90° |
Ausschwingrotor | |
4.500 U/min | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tisch-Zentrifuge | |
Ja |