Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge
Praktische Packungen für die Zellkultur und klinische Anwendungen
Marke: Thermo Scientific™ 75005760
2949.18 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Praktische Zellkultur- und klinische Pakete
Rotorinnovationen — von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu zertifizierten Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln — verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
- Bioabdichtende, zertifizierte ClickSeal-Deckel für handschuhfreundlichen, einhändigen Betrieb
- 8 Adapter verfügbar, die Ihren wachsenden klinischen und Forschungsanforderungen gerecht werden
Spezifikation
Aluminium | |
4 x 50 ml | |
4.500 U/min | |
12 cm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tisch-Zentrifuge | |
TX-150 Rotor (75005701), Satz mit 4 Rundbechern (75005702), Satz mit 4 Adaptern für konische 50 ml-Röhrchen (75005736) |
Ausschwingrotor | |
3.260 × g | |
5,1 bis 14,4 cm | |
2,95 cm | |
90° | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13