Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge
Praktische Packungen für die Zellkultur und klinische Anwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ 75005761
3788.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15194923
  • 4050.15 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Praktische Zellkultur- und klinische Pakete
Rotorinnovationen — von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu zertifizierten Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln — verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
  • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
    • Kein Werkzeug erforderlich
    • Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
  • Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
  • Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
  • Bioabdichtende, zertifizierte ClickSeal-Deckel für handschuhfreundlichen, einhändigen Betrieb
  • 8 Adapter verfügbar, die Ihren wachsenden klinischen und Forschungsanforderungen gerecht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
8 x 50 ml
4.500 U/min
12,4 cm
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge
TX-150 Rotor (75005701), Satz mit 4 konischen Bechern (75005703), Satz mit 2 Adaptern für konische 15 ml-Röhrchen (75005808)
Ausschwingrotor
3.260 × g
5,1 bis 14,4 cm
1,8 cm
90°
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Tischzentrifuge > Zellkulturpaket mit hoher Kapazität; enthält TX-150 Rotor (75005701), Satz mit 4 konischen Bechern (75005703), Satz mit 4 Adaptern für konische 15 ml-Röhrchen (75005808)