Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
Marke:  Invitrogen™ C11252
390.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
437.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11594207
  • 520.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
5 mg
RUO
α-man, α-glc
Native
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Alexa Fluor Farbstoffe
Natural
Lyophilisiertes Pulver
Imaging
Alexa Fluor™
Lectin
104,000 Dalton
Canavlia-sensiformis
Alexa Fluor 488
C. ensiformis
None
495/519 nm
Raumtemperatur
Lectins
Concanavalin A (Con A)
Green
Imaging Quality
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2978757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog NumberC11252
Chargennummer2892448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberC11252
Chargennummer2720398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberC11252
Chargennummer2555720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog NumberC11252
Chargennummer2540863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog NumberC11252
Name des Produkts
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates > Alexa Fluor™ 488