Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer
Schützt vor schäumenden Produkten, die in Kondensatoren eindringen können. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verfügen über einen Anti-Kletter-Mechanismus.
115.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Schutz gegen ansteigende Flüssigkeiten |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Menge | Je 1 |
Volumen (metrisch) | 150 mL |
Produktcode | Marke | Konus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12994065
|
Pyrex™
SH15/24 |
Konus: 24/29, Buchse: 29/32 |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12904075
|
Pyrex™
SH15/29 |
Konus: 29/32, Buchse: 29/32 |
161.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15577960
|
Pyrex™
SH15/19 |
Konus: 19/26, Buchse: 29/32 |
528.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
- Schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit in den Kondensator
- Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen
- Die Tropfenfänger verfügen über einen 29/32er-Sockel
Spezifikation
Schutz gegen ansteigende Flüssigkeiten | |
Rotationsverdampfer | |
150 mL |
Borosilikatglas | |
Je 1 |