Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer
Schützt vor schäumenden Produkten, die in Kondensatoren eindringen können. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verfügen über einen Anti-Kletter-Mechanismus.
Marke:  Pyrex™ SH15/19
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15577960
  • 528.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
  • Schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit in den Kondensator
  • Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen
  • Die Tropfenfänger verfügen über einen 29/32er-Sockel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutz gegen ansteigende Flüssigkeiten
Rotationsverdampfer
Konus: 19/26, Buchse: 29/32
Borosilikatglas
Je 1
150 mL
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer > Konische Form: 19/26; Zur Verwendung mit: Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen