Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-24-3
Hochwertiger einkanaliger Pumpenkopf der Serie PKF 60, der in Kombination mit stopfenlosen Röhrchen verwendet werden kann.
Marke:  Hirschmann™ 951106061
Artikelnummer. 16407049
  • 442.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3 Walzen
  • Für Röhrchen mit 2,4 mm Wandstärke
  • Für die Verbindung zwischen Pumpenkopf und Pumpenantrieb ist nur eine Adapterplatte erforderlich
  • Der Pumpenkopf der Förderstrom- und Volumenpumpenantriebe wird durch RFID-Technologie erkannt
  • Eine einfache und einfache Beladung der Schläuche wird durch Entriegeln des Pumpenkopfes erreicht
  • Der Pumpenkopf besteht aus langlebigem PPS, einem Hochleistungskunststoff mit sehr hoher Hitzebeständigkeit, hoher chemischer Beständigkeit und Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Ungefähr 5 %
Schwarz
Im Allgemeinen von 0,34 bis 1400 ml/min pro Kanal
Polyphenylensulfid
106 mm
94 mm
Edelstahl 304
PPS
0,2 bis 500 l/min
54 x 94 x 106 mm
Pumpenantrieb und Schläuche
3
54 mm
1
Unsteril
Name des Produkts
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-24-3 > Farbe: Schwarz