Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie II mit Wassermantel, 184 l
Regeln und überwachen Sie CO2-Konzentration und Temperatur präzise mit Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110 CO2 Inkubatoren mit Wassermantel.
Marke: Thermo Scientific™ 3121
8139.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Regeln Sie präzise die CO2-Konzentration und Temperatur mit Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Wassermantel-Inkubatoren der Serie II 3110, die mit TC- oder IR-Sensoren eine präzise Regelung ermöglichen. Hervorragende Erholzeiten in Verbindung mit innovativem und permanentem Kontaminationsschutz.
Leistung
- Das validierbare HEPA-Luftfiltersystem in der Kammer sorgt für Luftreinheit der Klasse 100
- Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
- Sollwerte und Kalibrierung: Temperatur, Übertemperatur, CO2, O2
- Akustisches/visuelles Alarmsystem mit Alarmstummschaltung
- Akustische Signale ein/aus, Zugriffscode, Erinnerungsfunktion für fälligen HEPA-Filterwechsel, RS-485-Schnittstelle, automatische Behälterauswahl, akustische/visuelle Alarme, Anzeige Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar), Anzeige CO2/O2 (auswählbar)
Bauweise
- Die langlebige dreischichtige Mantelkonstruktion gewährleistet optimale Temperaturkonstanz
- Die einzigartige beheizbare Innentür aus Doppelglas minimiert die Kondensationsbildung und gewährleistet eine schnelle Temperaturerholung
- Mit FCKW-freiem Schaumstoff isolierte Außentür mit wechselbarem Anschlag
- Außentürdichtung mit Magnet
- Kabeldurchführung für Zubehör
- Alarmkontakte (NO, NC, COM)
Bestellinformationen:
Optional stehen verschiedene CO2-Sensoren und wechselbare Schwenktüren sowie eine Vielzahl weiterer Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, z. B. Sauerstoffregelung, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobieller Innenraum aus Vollkupfer, Datenprotokollierung und IQ/OQ-Dokumentationssätze.
Kompatibel mit:
- Kammerkühlschlange (190645)
- Kupferinnenraum-Kits (1900095, 190870, 190656)
- Rollenuntergestelle und Stative (190648, 190647)
- Integrierter Gaswächter (190640)
- Werkseitig installierte Datenausgänge (190544, 190523, 190512, 190543)
- HEPA-Ersatzfilter und Reinigungskits (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
- Zweistufige Gasregler (965010, 961027)
- Innenkomponenten für Inkubatoren (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Spezifikation
6,5 cu. ft. | |
Optional 4-20 mA | |
184 L | |
0 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Einzelner 184 l-Inkubator | |
Gebürsteter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
365 lb. |