Learn More
Thermo Scientific™ S50-ST Ausschwingrotor
Mit diesem Rotor, bei dem das Beladen der Becher von oben erfolgt, reduzieren Sie das Risiko von nicht ordnungsgemäßen Umgang und erhöhen die Sicherheit. Zentrifugieren Sie bis zu 28 ml pro Lauf (4 x 7 ml-Röhrchen) für eine 40 % höhere Kapazität.
Marke:  Thermo Scientific™ 45541
33366.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10731957
  • 33366.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ S50-ST Ausschwingrotor reduzieren Sie das Risiko von nicht ordnungsgemäßen Umgang und erhöhen die Sicherheit. Die Beladung der Becher erfolgt von oben und der Rotor verarbeitet 28 ml pro Lauf (4 x 7 ml Röhrchen) für eine 40 % höhere Kapazität.
Merkmale:
  • Kapazität: 4 × 7 ml (0,03 l)
  • Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/252.721 × g
  • K-Faktor: 76,6
  • Winkel: 180°
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
Empfohlen für:
Gradiententrennungen von Zellorganellen, Proteinen und Viren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S50-ST Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
252.721 × g
90,5 mm
76,6
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
185.701 × g
Titan
4 x 7 ml
50.000 U/min
42,5 mm
51 mm
3,9 lb. (1,8 kg)
180°
118.681 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S50-ST Ausschwingrotor > S50-ST Ausschwingrotor aus Titan