Learn More
Hirschmann Instruments™ Rotarus Pumpenkopf PK10-16
Ermöglicht das schnelle und einfache Wechseln des Kopfes in nur einem Schritt und ohne Hilfsmittel. Die Hirschmann Instruments™ rotarus™ Peristaltikpumpenköpfe wurden für schnelle Handhabung entwickelt.
Marke: Hirschmann Instruments™ 951102020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3 Rollen
- Für WS/WT 1.6-mm-Röhrchen
Spezifikation
Rotarus PK 10 Pumpenkopf | |
1 | |
3 | |
WT 16 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann Instruments™ Rotarus Pumpenkopf PK10-16 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur