Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S Digitales Pumpsystem
Durch dieses Pumpensystem verarbeiten Sie abrasive Schlämme und korrosive Flüssigkeiten mit minimalem Verschleiß. Die Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ digitalen Pumpensysteme mit Easy-Load 3 Pumpenkopf sind ideal für Filteranwendungen mit Titandioxid oder Kieselgur.
Marke:  Masterflex™ 77921-65
3248.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15124696
  • 5035.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Präzisions-Digitalantrieb, bestehend aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Oberfläche, durch die das Einrichten und Anwenden so einfach wie nie zuvor sind
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, wiederholte Dosierung und Dosierung nach Volumen.
  • Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
  • Fernsteuerung über DB25-Buchse am Antrieb Das mehrfarbige, hintergrundbeleuchtete VGA-LCD-Grafikdisplay zeigt den Status der Fernsteuerung/lokalen Steuerung, die Motordrehzahl, die Ausgaberate, die Eingangssignalwerte sowie den Service- und Alarmstatus an
  • Das mehrsprachige Display kann die Informationen auf Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch anzeigen
  • Ein System zur Erkennung von Schlauchdefekten (Tube Failure Detection, TFD) erkennt defekte Schläuche, indem es das Vorhandensein der gepumpten Chemikalie im Pumpenkopf erkennt
  • Die integrierte Fehlerkorrektur verhindert Fehlauslösungen
  • Pumpen werden standardmäßig mit Norprene-Schlauchsätzen geliefert
  • Norprene-Schläuche erfüllen die FDA-Kriterien für Lebensmittel und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
CE, cETLus, ISO 1900:2008
Variable Drehzahl
IP33
600 U/min
1/10 PS
Wartungsfreier, bürstenloser Motor
13.88 Zoll
8.3 Zoll
8.5 Zoll
115/230 V Wechselstrom 50/60 Hz/2.2/1.1 A
2,2/1,1 A
1
LCD
0,08 bis 480 ml/min
Ja
07522-20 Antrieb, 3 m (10 Fuß) Schläuche, C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, L/S Easy-Load3 77800-60 Pumpenkopf
L/S Easy-Load 3 Pumpenkopf
352.55 mm
210.82 mm
215.9 mm
90/260 VAC
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ L/S Digitales Pumpsystem > Flussrate: 0.08 bis 480 ml/min