Learn More
Rosin, Gummi, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13428568
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Rosin, Gummi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13428568
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 13428568
Marke: Thermo Scientific Acros 419170025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8050-09-7
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD00132205
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosin, gum
Azidität 163 to 173mg KOH/g
Schmelzpunkt 75.0°C to 81.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 14,8266
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Physikalische Form Kristalline Stückchen und Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number419170025,419175000
ChargennummerA0451611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number419170025,419175000
ChargennummerA0401723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number419170025,419175000
ChargennummerA0442266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number419170025,419175000
ChargennummerA0441460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number419170025,419175000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosin, gum
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rosin
Name des Produkts
Rosin, Gummi, Thermo Scientific Chemicals >