Learn More
Rosin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394257
Zum Warenkorb hinzufügen
Rosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394257
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11394257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036734.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Rosin is an ingredient in printing inks, photocopying and laser printing paper, varnishes, adhesives (glues), soap, paper sizing, soda, soldering fluxes and sealing wax. It can be used as a glazing agent in medicines and chewing gum. In industry, rosin is a flux used in soldering. A mixture of pitch and rosin is used to make a surface against which glass is polished when making optical components such as lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8050-09-7
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD00132205
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosin
Menge 250 g
Merck Index 14,8266
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, ether; Insoluble in water
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number036734.30,036734.A1
ChargennummerR30K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number036734.30,036734.A1
ChargennummerQ08K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number036734.30,036734.A1
ChargennummerY20J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number036734.30,036734.A1
ChargennummerS12J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number036734.30,036734,036734.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rosin
Name des Produkts
Rosin, Thermo Scientific Chemicals >