Learn More
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser
Zur Erhaltung und zum Schutz von Proben auf Objektträgern. Rogo Sampaic™ Deckgläser sind aus Borosilikatglas gefertigt und gewährleisten somit eine hervorragende Transparenz und Verhinderung von Verfärbungen.
29.00 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Abdeckschiene |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Objektträger Mikroskopie |
Zertifizierungen | ISO 8255 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11993564
|
Rogo Sampaic™
BPD016 |
18 mm | 18 mm | 1.000/Packung |
68.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11707394
|
Rogo Sampaic™
BPD017 |
20 mm | 20 mm | 200/Packung |
33.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11757394
|
Rogo Sampaic™
BPD024 |
24 mm | 50 mm | 100/Packung |
33.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11717394
|
Rogo Sampaic™
BPD018 |
22 mm | 22 mm | 200/Packung |
37.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11767394
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/Packung |
29.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11983564
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Abdeckschiene | |
Borosilikatglas | |
Objektträger Mikroskopie | |
ISO 8255 |