Learn More
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser
Zur Erhaltung und zum Schutz von Proben auf Objektträgern. Rogo Sampaic™ Deckgläser sind aus Borosilikatglas gefertigt und gewährleisten somit eine hervorragende Transparenz und Verhinderung von Verfärbungen.
Marke:  Rogo Sampaic™ BPD025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11983564
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Auswahl an Größen
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Abdeckschiene
Borosilikatglas
60 mm
Objektträger Mikroskopie
100/Packung
Rechteck
24 mm
24 x 60 mm
ISO 8255
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser > Abmessungen:24 x 60mm; Menge:100/Pckg; Form:Rechteckig