Learn More
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser
Zur Erhaltung und zum Schutz von Proben auf Objektträgern. Rogo Sampaic™ Deckgläser sind aus Borosilikatglas gefertigt und gewährleisten somit eine hervorragende Transparenz und Verhinderung von Verfärbungen.
Marke: Rogo Sampaic™ BPD017
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Abdeckschiene | |
Borosilikatglas | |
20 mm | |
Objektträger Mikroskopie | |
200/Packung |
Quadratisch | |
20 mm | |
20 x 20 mm | |
ISO 8255 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Rogo™ Sampaic Deckgläser > Abmessungen:20 x 20mm; Menge:200 St./Pckg.; Form:Quadratisch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur