Learn More
Applied Biosystems™ RNaseP Prüfplatte, 96-Well
Die 96-Well-RNaseP-Prüfplatte wird zur Prüfung Ihres Echtzeit-PCR-Geräts mit 96-Well-Standardblock verwendet
Marke:  Applied Biosystems™ 4432593
Artikelnummer. 15798669
  • 1808.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die 96-Well-RNaseP-Prüfplatte wird zur Verifizierung Ihres Echtzeit-PCR-Geräts mit 96-Well-Standardblock verwendet.
  • Überprüfen Sie die Leistung Ihres Geräts mit dem RNase P-Assay. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
  • Die 96-Well-RNaseP-Prüfplatte ist mit den Reagenzien vorbeladen, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind.
  • Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.
  • Die Prüfplatte muss zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen.
  • Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Leistung Ihres Gerätes alle sechs Monate überprüfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 20 ± 5 °C lagern.
Firmeneigene Mischung
ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Geräteverifizierungsplatte
Trockeneis
1 x 96-well plate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4432593
Chargennummer2401252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4432593
Chargennummer2402253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432593
Chargennummer2403255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432593
Chargennummer2404257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432593
Name des Produkts
Applied Biosystems™ RNaseP Prüfplatte, 96-Well > 1 Platte