Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke:  Sampling Systems™ 8370H-100S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360044
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus HDPE hergestellt.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
12 mm
Sterile
Flüssigtrichter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121370 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number8370H-100S
Chargennummer118487 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number8370H-100S
Chargennummer117341 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number8370H-100S
Chargennummer067688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number8370H-100S
Chargennummer117867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number8370H-100S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter > ItemDescription: Ja