Learn More
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual
Ultrareine, genau definierte Sequenz, Molekulargewicht und Konzentration
358.00 CHF - 382.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung RNA-Kontrolle und THE RNA-Lagerlösungen sollten bei –20 °C gelagert werden
Format Tube
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Ambion™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10400725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM7155
20 μl
358.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10713067
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM7155M
2x 20 μl, mit Benutzerhandbuch
382.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen RNA Control 250 bietet eine präzise und reproduzierbare RNA-Konzentrationsreferenz für die Verwendung mit NanoDrop™ Spektralphotometern. Wird in zwei Röhrchen mit je 20 μl geliefert. RNA Control 250 besteht aus einem einzelnen, ultrareinen 2000 nt RNA-Transkript mit genau definierter Sequenz, Molekülmasse und Konzentration. In speziellem Antihaftröhrchen verpackt, enthält die Invitrogen THE RNA Storage Solution. Die RNA Control 250 behält nach 5 Einfrier-/Auftauzyklen (10 Doppelmessungen) +/- 5 % der angegebenen Konzentration und > 85 % der RNA-Integrität bei.
  • Stabiles, hochreines Transkript bei genau bekannter Konzentration
  • Dient zur Überprüfung der Genauigkeit von NanoDrop Spektralphotometer-Messungen
  • Wird mit THE RNA Storage Solution für Blindmessungen geliefert
  • Ausreichend für 20 Messungen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäurequantifizierung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Quantifizierung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
RNA-Kontrolle und THE RNA-Lagerlösungen sollten bei –20 °C gelagert werden
Tube
Unkonjugiert
Ambion™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual