Learn More
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual
Ultrareine, genau definierte Sequenz, Molekulargewicht und Konzentration
Marke: Invitrogen™ AM7155
Includes: RNA-Kontrolle und THE RNA Storage Solution
Beschreibung
Die Invitrogen RNA-Kontrolle 250 bietet eine präzise und reproduzierbare RNA-Konzentrationsreferenz zur Verwendung mit NanoDrop™-Spektralphotometern. Geliefert in zwei Röhrchen mit je 20 μl. Die RNA-Kontrolle 250 besteht aus einem einzelnen, ultrareinen 2000 nt-RNA-Transkript mit genau definierter Sequenz, Molekülmasse und Konzentration. In speziellem Antihaftröhrchen verpackt und enthält die Invitrogen THE RNA Storage Solution. Die RNA-Kontrolle 250 behält nach 5 Einfrier-/Auftauzyklen (10 Doppelmessungen) +/- 5 % der angegebenen Konzentration und >85 % der RNA-Integrität bei.
- Ein stabiles, hochreines Transkript bei einer genau bekannten Konzentration
- Dient zur Überprüfung der Genauigkeit von NanoDrop Spektrophotometer-Messungen
- Wird mit THE RNA Storage Solution für Blindmessungen geliefert
- Ausreichend für 20 Messungen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Quantifizierung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Quantifizierung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
RNA-Kontrolle und THE RNA-Lagerlösungen sollten bei –20 °C gelagert werden | |
Unkonjugiert | |
20 μl | |
2 x 20 μl |
Tube | |
Ambion™ | |
Trockeneis |