Learn More
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual
Ultrareine, genau definierte Sequenz, Molekulargewicht und Konzentration
Marca:  Invitrogen™ AM7155M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10713067
  • 359.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Die Invitrogen RNA-Kontrolle 250 bietet eine präzise, genaue und reproduzierbare RNA-Konzentrationsreferenz zur Verwendung in Verbindung mit NanoDrop™-Spektralphotometern und wird in zwei Röhrchen mit je 20 μl geliefert.
Die RNA-Kontrolle 250 besteht aus einem einzelnen, ultrareinen 2000 nt-RNA-Transkript mit genau definierter Sequenz, Molekülmasse und Konzentration. In speziellem Antihaftröhrchen verpackt und enthält die Invitrogen THE RNA Storage Solution. Die RNA-Kontrolle 250 behält nach 5 Einfrier-/Auftauzyklen (10 Doppelmessungen) ± 5 % der angegebenen Konzentration und > 85 % der RNA-Integrität bei.
  • Ein stabiles, hochreines Transkript bei einer genau bekannten Konzentration
  • Dient zur Überprüfung der Genauigkeit von NanoDrop Spektrophotometer-Messungen
  • Wird mit THE RNA Storage Solution für Blindmessungen geliefert
  • Ausreichend für 20 Messungen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Quantifizierung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Quantifizierung, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RNA-Kontrolle und THE RNA-Lagerlösungen sollten bei –20 °C gelagert werden
Unkonjugiert
2x 20 μl, mit Benutzerhandbuch
Tube
Ambion™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.