Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, natriumfrei, lactatgepuffert
123.00 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ringer's Solution
Physikalische Form Flüssigkeit
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15408779
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J67760.AP
500 mL
123.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15418779
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J67760.K2
1 L
176.00 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Ringer's Solution
Flüssigkeit
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Kunststoffflasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, natriumfrei, lactatgepuffert