Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, natriumfrei, lactatgepuffert
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ringer's Solution |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U01K541 | Analysenzertifikat | 05/08/2024 | J67760.K2,J67760.AP |
M28I508 | Analysenzertifikat | 21/06/2023 | J67760.K2,J67760,J67760.AP |
Y09I509 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | J67760.AP |
Y09I508 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | J67760.AP |
R03H514 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J67760.K2,J67760.AP |