Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, natriumfrei, lactatgepuffert
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J67760.K2
163.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15418779
  • 176.00 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ringer's Solution
1 L
Kunststoffflasche
Flüssigkeit
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, natriumfrei, lactatgepuffert > 1 l