Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, Reagenz für die Molekularbiologie
Beschreibung
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in DMSO oder Methanol, löslich in Wasser, Ethylacetat, Chloroform, Methanol, Tetrahydrofuran und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rifampin |
Typ | Rifampicin |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 183°C to 188°C |
Farbe | Brownrot bis Orange |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5723476 |
Merck Index | 14,8216 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 822.94 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q14L023 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
N04L005 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | J60836.14,J60836.03,J60836.06 |
T22K027 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
P12K015 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
X25J002 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Rifampin, Molecular Biology Grade
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Rifampicin