Learn More
Rifampin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Beschreibung
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. It inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
- Treats Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections
- Widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, primary biliary cirrhosis (PBC)
- It has been shown to cause hepatitis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Pulver |
Extinktion | λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm |
Schmelzpunkt | 183°C to 188°C (decomposition)(literature) |
Extinktionskoeffizient | EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.) |
Menge | 250 mg |
Optische Drehung | [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 822.96 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Rifampin
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Rifampin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rifampin, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur