Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q14L023 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
Q14L023 | Analysenzertifikat | 15/04/2025 | J60836.03,J60836.14 |
N04L005 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | J60836.14,J60836.03,J60836.06 |
T22K027 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
P12K015 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | J60836.03,J60836.14,J60836.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Rifampin, Molecular Biology Grade
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Rifampicin