Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
36.35 CHF - 82.80 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Vorsäule (GC) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10506195
|
Thermo Scientific™
260G401P |
Schläuche; 0,53 mm Innendurchmesser x 1 m (Siltek) | N/A | ||||||
10391435
|
Thermo Scientific™
260G495P |
Schläuche; 0,25 mm Innendurchmesser x 5 m | N/A | ||||||
10006264
|
Thermo Scientific™
260G496P |
Schläuche; 0,32 mm Innendurchmesser x 5 m | N/A | ||||||
10301165
|
Thermo Scientific™
260G498P |
Schläuche; 0,32 mm Innendurchmesser x 2 m |
46.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10341335
|
Thermo Scientific™
260G499P |
Schläuche; 0,53 mm Innendurchmesser x 2 m | N/A | ||||||
10429244
|
Thermo Scientific™
260G500P |
Schläuche; 0,53 mm Innendurchmesser x 5 m | N/A | ||||||
10691206
|
Thermo Scientific™
260RG497 |
Leersäulenkit; 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser, 2 m | N/A | ||||||
10772846
|
Thermo Scientific™
260RG499 |
Leersäulenkit, 0,53 mm Innendurchmesser, 2 m | N/A | ||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ LeersäulenkKits zur bequemen Installation einer Leersäule/Vorsäule an Ihrer Analysesäule. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, ein Mini-Verbindungsstück und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
- Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
- Mini-Verbindungsstück
- Fünf Ferrulen
Spezifikation
Vorsäule (GC) | |
GC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.