Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
Marke: Thermo Scientific™ 260G499P
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ LeersäulenkKits zur bequemen Installation einer Leersäule/Vorsäule an Ihrer Analysesäule. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, ein Mini-Verbindungsstück und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
- Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
- Mini-Verbindungsstück
- Fünf Ferrulen
Spezifikation
Vorsäule (GC) | |
Schläuche; 0,53 mm Innendurchmesser x 2 m | |
0,021 in. | |
6 ft. 7 in. | |
Deaktiviertes Silika |
GC-Schläuche | |
GC | |
0,53 mm | |
2 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.