Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
Marke:  Thermo Scientific™ 260G498P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301165
  • 46.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ LeersäulenkKits zur bequemen Installation einer Leersäule/Vorsäule an Ihrer Analysesäule. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, ein Mini-Verbindungsstück und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
  • Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
  • Mini-Verbindungsstück
  • Fünf Ferrulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäule (GC)
Schläuche; 0,32 mm Innendurchmesser x 2 m
0,013 in.
6 ft. 7 in.
Deaktiviertes Silika
Schläuche
GC
0,32 mm
2 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.