Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
Marke:  Thermo Scientific™ 260G495P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10391435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ LeersäulenkKits zur bequemen Installation einer Leersäule/Vorsäule an Ihrer Analysesäule. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, ein Mini-Verbindungsstück und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
  • Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
  • Mini-Verbindungsstück
  • Fünf Ferrulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäule (GC)
Schläuche; 0,25 mm Innendurchmesser x 5 m
0,010 in.
16 ft. 4,9 in.
Deaktiviertes Silika
GC-Schläuche
GC
0,25 mm
5 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.