Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping-Puffer
Sicheres und effektives Entfernen primärer und sekundärer Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, um die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots zu ermöglichen.
80.75 CHF - 1240.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Produktlinie Restore™
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10485315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21062
30 ml
80.75 CHF
30 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10057103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21059
500 ml
333.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11874524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21063
5 l
1240.00 CHF
5 Liter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping-Puffer entfernt primäre und sekundäre Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen sicher und effektiv und ermöglicht so die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots.
Die Durchführung von Gel-Elektrophorese und Immunblot-Assays zum Testen von neuen primären Antikörpern bzw. Antikörperkonzentrationen im Duplikat ist zeitaufwändig und teuer. Restore Western Blot Stripping Buffer vermeidet diese Verschwendung der Detektion von Immunblots mit Chemilumineszenz-Substraten für das Western-Blot-Verfahren. Das Reagenz ermöglicht die saubere und effiziente Entfernung der primären und sekundären Antikörper von Immunoblots, ohne das immobilisierte Antigen zu entfernen oder zu beschädigen. Dadurch können Blots mit Vertrauen gestrippt und wiederverwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spart Zeit – Keine Notwendigkeit zur Wiederholung von Gelen und Blots
  • Spart teure Proben – Wiederverwendung der Membran mit der gleichen Zielprobe möglich
  • Effektiv – Die Rezeptur entfernt Antikörper effizienter als selbst angesetzte Pufferlösungen
  • Schonend – Zielantigen wird beim Entfernen nicht beschädigt und ermöglicht eine effiziente Wiederverwendung
  • Geruchlos– Keine Mercaptane bedeutet keine beißenden Gerüche
  • Wirtschaftlich – Nicht so teuer wie andere handelsübliche Stripping-Puffer
Wiederverwenden eines Nitrozellulose- oder PVDF-Blots zum Nachweis eines anderen Ziels mit einem anderen primären Antikörper; Wiederverwenden eines Blots zur Korrektur oder Optimierung von Antikörperkonzentrationen, die beim ersten Mal unwirksam waren.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Restore™
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping-Puffer