Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping-Puffer
Sicheres und effektives Entfernen primärer und sekundärer Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, um die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots zu ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21063
853.42 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1141.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11874524
  • 1240.00 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping-Puffer entfernt primäre und sekundäre Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen sicher und effektiv und ermöglicht so die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots.
Die Durchführung von Gel-Elektrophorese und Immunblot-Assays zum Testen von neuen primären Antikörpern bzw. Antikörperkonzentrationen im Duplikat ist zeitaufwändig und teuer. Restore Western Blot Stripping Buffer vermeidet diese Verschwendung der Detektion von Immunblots mit Chemilumineszenz-Substraten für das Western-Blot-Verfahren. Das Reagenz ermöglicht die saubere und effiziente Entfernung der primären und sekundären Antikörper von Immunoblots, ohne das immobilisierte Antigen zu entfernen oder zu beschädigen. Dadurch können Blots mit Vertrauen gestrippt und wiederverwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spart Zeit – Gele und Blots sind wiederverwendbar
  • Spart teure Proben – Erneutes Verwenden der Membran mit der gleichen Zielprobe
  • Effektiv – Formulierung ist effizienter beim Strippen von Antikörpern als selbst angesetzte Puffer
  • Schonend – Target-Antigen wird beim Strippen nicht beschädigt und ermöglicht somit eine effiziente Wiederverwendung
  • Geruchlos – keine Mercaptane, kein beißender Geruch
  • Wirtschaftlich – weniger teuer wie andere handelsübliche Stripping-Puffer
Wiederverwenden eines Nitrozellulose- oder PVDF-Blots zum Nachweis eines anderen Ziels mit einem anderen primären Antikörper; Wiederverwenden eines Blots zur Korrektur oder Optimierung von Antikörperkonzentrationen, die beim ersten Mal unwirksam waren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Stripping-Puffer
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
5 l
Chemolumineszenz
Western Blot
Restore™
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ406053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21063
ChargennummerZJ399132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number21063
ChargennummerZH392454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number21063
ChargennummerZE388286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number21063
ChargennummerZB382860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number21063
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping-Puffer > Stripping-Puffer; 5 l