Learn More
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten
Präzisionseinstellmechanismus für ein stufenlos einstellbares Volumen bis zu einer sehr feinen Volumenauflösung ermöglicht. Socorex™ Acura™ Acura™ Manuelle 835 Makropipette ermöglicht einhändige Volumeneinstellung.
Marke:  Socorex™ 835.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10621324
  • 319.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Intelligente, zuverlässige und präzise Volumeneinstellung
  • Sehr feine Volumenauflösung
  • Fähigkeit zur einhändigen Volumeneinstellung
  • Klick-Anschläge sichern, zusammen mit frei drehbarer Kolbenknopfkappe, die Einstellstabilität
  • Mühelose Aktivierung
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen
  • Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem
  • Geeignet für einen Zellulosedüsen-Schutzfilter
  • Pasteurpipetten-Adapter erhältlich
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit
  • CE-zertifiziert
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
<± 1.5 bis 0.5 %
Autoklavierbar
Acura™
0,2 bis 2 ml
< 0.5 bis 0.2 %
3 Jahre
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte
1
Makropipette
Zertifikatkalibrierung
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten > Volumen: 0.2-2 ml