Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand
GREENER_CHOICE
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke:  Eppendorf™ 3125000168
1738.78 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16685615
  • 1830.29 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
  • Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
  • Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
  • Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
  • Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
  • Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
  • Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
  • Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
  • Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat
Konus-Abstand: 9 mm
Autoklavierbar
Luftpolsterung
Research™ Plus™
30 bis 300 μl
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
4,5 bis 33 mm
Orange
6
Mechanische Pipette
Luftpolsterung
Videos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Name des Produkts
      Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand > 6, 30 μl bis 300 μl