Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 μm HPLC Columns
Get the performance you need with ProPac™ 3R SCX HPLC columns. Suitable for charge variant separations and recommended for therapeutic proteins, mAbs, ADCs, and biosimilar proteins.
Marke:  Thermo Scientific™ 43103-052068
902.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17877893
  • 909.53 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,1 bis 0,3 ml/min
4500 psi (310 bar)
3 μm
Nicht porös
Geschützt
Monodisperse Polymer Resin
Strong Cation Exchange
Bio-LC
2 mm
50 mm
Recommended for use with CX-1 pH buffers
2 bis 12
Raumtemperatur bis 60 °C
ProPac
Ionenaustausch
PEEK Hardware
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 μm HPLC Columns >