Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish™ UHPLC-Systeme
Erhalten Sie erweiterte Probensicherheit und Probenintegrität mit Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P201B
455.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bieten Sie erweiterte Probensicherheit und Probenintegrität durch die Verwendung von Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish™ UHPLC-Systeme. Für einen hohen Durchsatz in einer intakten Probenintegritätsumgebung benötigen Sie mehr als eine schnelle Chromatographie. Hardware und Verbrauchsmaterialien müssen mit der Analysegeschwindigkeit Schritt halten, und unsere Lösungen erfüllen diese Anforderungen. Es gibt proaktive Lösungen, die die Sicherheit der Proben durch Lösungen zur Probenhandhabung, wie z. B. Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish UHPLC-Plattformen, erheblich beeinträchtigen.
Hauptmerkmale- Das SBS-Format und der Barcode ermöglichen die automatische Inventarisierung im Vanquish Autosampler
- Überwachen und verwalten Sie ein Inventar von bis zu 9 Deepwell-Mikrotiterplatten oder 20 flachen Mikrotiterplatten (15 mm Höhe) im Vanquish Charger mit weiteren drei Positionen im Vanquish Autosampler für maximal 8832 Proben
- Übernehmen Sie die vollständige Lagerbestandsverwaltung mithilfe von Barcodes mit einer Leerstanderkennung und Mikrotiterplatten-Verifizierung
- Auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit Barcode-Erkennung ist möglich
Die Barcodes zeigen eine Mikrotiterplattenkennung und die korrekte Seitenausrichtung der Platte an, um beim Laden und Ausführen der Analysesequenz die korrekte Position im Vanquish Autosampler und Ladegerät zu gewährleisten. Platten werden in der falschen Ausrichtung nicht akzeptiert.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
1200 μl | |
50 Plates | |
41.6 mm | |
Deep Well |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
50 bis 900 μl | |
Nicht beschichtet | |
Rund | |
-80°C to 121°C | |
Öffnung mit 7 mm Durchmesser |