Learn More
DWK Life Sciences Ersatzdichtung
Die Dichtung dient als Zwichenstück zwischen Plastikolive und Glasgewinde und ermöglicht eine auslaufdichte Verbindung der Bauelemente (Auslaufschutz).
Marke: DWK Life Sciences 292200904
6.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Dichtung ist Teil einer Konstruktion bzw. eines Aufbaus und verhindert oder begrenzt ungewollte Stoffübergänge von einem Raum in einen anderen.- Zum auslaufdichten Anschluss von Plastikoliven (Best.-Nr. 29 255 06 03 und 29 247 05 04)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ersatzdichtring für olivgrün; für Schlauchanschlüsse aus Kunststoff (Kat.- Nr. 29 25506 03 und 29 247 05 04) | |
Silikon (VMQ) |
Für Schlauchanschlüsse aus Kunststoff (Kat.- Nr. 29 25506 03 und 29 247 05 04) | |
10 St./Packung |