Learn More
Memmert™ Vakuumofen VO
Ideal für die Pulver- und Granulattrocknung, die Bestimmung des Wassergehalts zur Qualitätssicherung, das Trocknen von Kulturen und Probiotika, die Konservierung und Dehydrierung von Lebensmitteln sowie das Trocknen von elektronischen Komponenten.
Marke: Memmert™ VO29
6220.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kraftvoll, sanft und Turbo schnell – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Vakuumofen VO.
- Modellgrößen:29, 49, 101
- Temperatureinstellbereich:+20°bis +200 °C
- Vakuumeinstellbereiche:5-1100 mbar
- 1 Modellvariante:TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- Digitale elektronische Druckregelung für eine drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
- Multi-Level-Heating & Sensing: Intelligente Direktheizung über individuell platzierbare Thermoregale mit separaten Sensoren garantiert kurze Heiz- und Prozesszeiten
- Durch den direkten Kontakt zwischen Heizung und Last entsteht praktisch
kein Wärmeverlust, jedes Thermoregal kann separat gesteuert und kalibriert werden - Die Regelkreise reagieren präzise auf unterschiedliche Belastungen oder Feuchtigkeit und halten eine konstante Solltemperatur während der Vakuumtrocknung aufrecht.
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Vakuum, Programmzeit, Zeitzonen
- Enorme Energieeinsparung durch stufenlos einstellbare Vakuumpumpe
In Kombination mit der drehzahlgeregelten, chemisch beständigen Vakuumpumpe spart die Serie VO im Rampenbetrieb rund 70 % Energie im Vergleich zu einer unkontrollierten Pumpe.Das Endvakuum von bis zu 2 mbar ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, und dank der bedarfsorientierten Pumpensteuerung und damit optimierter Spülprozesse haben die Membranen eine deutlich höhere Lebensdauer.
Spezifikation
Hermetisch verschweißter Edelstahl-Innenraum aus extrem korrosionsbeständigem Edelstahl, Material 1.4404 | |
29 l | |
Vakuumofen | |
Edelstahl | |
Ethernet-Schnittstelle oder USB-Anschluss | |
Aluminium, Material 3.3547 (ASTM B209) | |
5 bis 1100 mbar | |
550 x 400 x 607 mm | |
55 kg | |
50/60 Hz |
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays | |
+20 (mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur) bis +200 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
20 kg | |
AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperaturschutz “ASF”, folgt automatisch dem Sollwert in einem voreingestellten Toleranzbereich, Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizung wird bei Übertemperatur abgeschaltet, Kompressor bei Untertemperatur | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
250 x 385 x 305 mm | |
76 kg | |
230 V |